TLC polyester sheets
04, POLYGRAM® TLC polyester sheets. Kit includes 100 × SIL G/UV254, 50 × Alox N/UV254, 50 × CEL 300, 40×80 mm, F254
Katalogové číslo 552-0280
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
Thin Layer Chromatography.pdf
Další podrobnosti o produktu
Specifikace
- Plocha destičky:40×80 mm
- Popis:POLYGRAM® TLC polyester sheets. Kit includes 100 × SIL G/UV254, 50 × Alox N/UV254, 50 × CEL 300
- Sekvence:04
- Fluorescenční indikátor:F254