Orders LinkContactUsLinkComponent
TLC polyester sheets
TLC polyester sheets
03, POLYGRAM® TLC polyester sheets CEL 300, Cellulose, 40×80 mm, No
Katalogové číslo 552-0279
Dodavatel:   MACHEREY-NAGEL
TLC polyester sheets
Katalogové číslo 552-0279
Dodavatel:  MACHEREY-NAGEL
TLC polyester sheets
TLC polyester sheets
03, POLYGRAM® TLC polyester sheets CEL 300, Cellulose, 40×80 mm, No
Přejít na:
Price
4 760,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 200 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Potahový materiál:
    Cellulose
  • Plocha destičky:
    40×80 mm
  • Popis:
    POLYGRAM® TLC polyester sheets CEL 300
  • Sekvence:
    03
  • Fluorescenční indikátor:
    No