TLC polyester sheets
01, POLYGRAM® TLC polyester sheets SIL G/UV254, Silica gel, 40×80 mm, F254
Katalogové číslo 552-0277
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
Thin Layer Chromatography.pdf
Další podrobnosti o produktu
Specifikace
- Potahový materiál:Silica gel
- Plocha destičky:40×80 mm
- Popis:POLYGRAM® TLC polyester sheets SIL G/UV254
- Sekvence:01
- Fluorescenční indikátor:F254