Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for empty solid phase extraction columns CHROMABOND®
18, Adapters (PE) for PP columns (15, 45 and 70 ml)
Katalogové číslo MANA730385
Dodavatel:   MACHEREY-NAGEL
Accessories for empty solid phase extraction columns CHROMABOND®
Katalogové číslo MANA730385
Dodavatel:  MACHEREY-NAGEL
Accessories for empty solid phase extraction columns CHROMABOND®
Accessories for empty solid phase extraction columns CHROMABOND®
18, Adapters (PE) for PP columns (15, 45 and 70 ml)
Přejít na:
Price
3 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Specifikace
  • Popis:
    Adapters (PE) for PP columns (15, 45 and 70 ml)
  • Sekvence:
    18