Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
16, Reservoir columns, PP, with one adapter for 1, 3, 6 ml CHROMABOND® PP columns, 70 ml
Catalog # MANA730382
Supplier:   MACHEREY-NAGEL
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Catalog # MANA730382
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
16, Reservoir columns, PP, with one adapter for 1, 3, 6 ml CHROMABOND® PP columns, 70 ml
Price
3 510,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Empty and reservoir columns with accessories for solid phase extraction.
  • Empty PP and glass columns for individual packing with CHROMABOND® or other adsorbents
  • Reservoir columns from PP for application of medium-size samples
  • Accessories for SPE columns (filter elements, adapters)
Specifikace
  • Kapacita:
    70 ml
  • Popis:
    Reservoir columns, PP, with one adapter for 1, 3, 6 ml CHROMABOND® PP columns
  • Sekvence:
    16
Accessories
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA732019
    11
    PE frits for LV PP columns 15 ml, for 100 mg adsorbent weight
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 3 830,00 Kč
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA732020
    12
    PE frits for LV PP columns 15 ml, for 200/500 mg adsorbent weight
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 5 370,00 Kč
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA730101
    16
    Adapters (PP) for PP columns (1, 3 and 6 ml)
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 2 790,00 Kč
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA730105
    14
    Adapters (PVDF) for glass columns (3 and 6 ml)
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 5 800,00 Kč
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA730026
    07
    PE frits for PP columns, 70 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 8 150,00 Kč
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA730192
    10
    Glass fiber frits for glass columns, 6 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 6 910,00 Kč
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA730351
    04
    PE frits for PP columns, 15 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 6 910,00 Kč
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA730356
    06
    PE frits for PP columns, 45 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 7 920,00 Kč
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA730475
    08
    PE frits for PP columns, 150 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 8 760,00 Kč
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA730034
    05
    PE frits for PP columns, 30 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 7 490,00 Kč
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA730566
    19
    Adapters (PE) for PP columns (30 and 70 ml)
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT - 844,00 Kč
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA730385
    18
    Adapters (PE) for PP columns (15, 45 and 70 ml)
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 3 630,00 Kč
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA730191
    09
    Glass fiber frits for glass columns, 3 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 5 690,00 Kč
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA730164
    01
    PE frits for PP columns, 1 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 3 770,00 Kč
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA730163
    03
    PE frits for PP columns, 6 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 6 560,00 Kč
Informace o produktu
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • MANA730162
    02
    PE frits for PP columns, 3 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 5 340,00 Kč