Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for empty solid phase extraction columns CHROMABOND®
09, Glass fiber frits for glass columns, 3 ml
Katalogové číslo MANA730191
Dodavatel:   MACHEREY-NAGEL
Accessories for empty solid phase extraction columns CHROMABOND®
Katalogové číslo MANA730191
Dodavatel:  MACHEREY-NAGEL
Accessories for empty solid phase extraction columns CHROMABOND®
Accessories for empty solid phase extraction columns CHROMABOND®
09, Glass fiber frits for glass columns, 3 ml
Přejít na:
Price
5 690,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 KS
Specifikace
  • Popis:
    Glass fiber frits for glass columns, 3 ml
  • Sekvence:
    09