Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
14, Reservoir columns, PP, with one adapter for 1, 3, 6 ml CHROMABOND® PP columns, 30 ml
Katalogové číslo MANA730103
Dodavatel:   MACHEREY-NAGEL
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Katalogové číslo MANA730103
Dodavatel:  MACHEREY-NAGEL
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
14, Reservoir columns, PP, with one adapter for 1, 3, 6 ml CHROMABOND® PP columns, 30 ml
Price
3 310,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Empty and reservoir columns with accessories for solid phase extraction.
  • Empty PP and glass columns for individual packing with CHROMABOND® or other adsorbents
  • Reservoir columns from PP for application of medium-size samples
  • Accessories for SPE columns (filter elements, adapters)
Specifikace
  • Kapacita:
    30 ml
  • Popis:
    Reservoir columns, PP, with one adapter for 1, 3, 6 ml CHROMABOND® PP columns
  • Sekvence:
    14
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • PE frits for LV PP columns 15 ml, for 100 mg adsorbent weight
    PE frits for LV PP columns 15 ml, for 100 mg adsorbent weight
    MANA732019
    11
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 3 830,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • PE frits for LV PP columns 15 ml, for 200/500 mg adsorbent weight
    PE frits for LV PP columns 15 ml, for 200/500 mg adsorbent weight
    MANA732020
    12
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 5 370,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Adapters (PP) for PP columns (1, 3 and 6 ml)
    Adapters (PP) for PP columns (1, 3 and 6 ml)
    MANA730101
    16
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 2 790,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Adapters (PVDF) for glass columns (3 and 6 ml)
    Adapters (PVDF) for glass columns (3 and 6 ml)
    MANA730105
    14
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 5 800,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • PE frits for PP columns, 70 ml
    PE frits for PP columns, 70 ml
    MANA730026
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 8 150,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Glass fiber frits for glass columns, 6 ml
    Glass fiber frits for glass columns, 6 ml
    MANA730192
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 6 910,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • PE frits for PP columns, 15 ml
    PE frits for PP columns, 15 ml
    MANA730351
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 6 910,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • PE frits for PP columns, 45 ml
    PE frits for PP columns, 45 ml
    MANA730356
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 7 920,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • PE frits for PP columns, 150 ml
    PE frits for PP columns, 150 ml
    MANA730475
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 8 760,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • PE frits for PP columns, 30 ml
    PE frits for PP columns, 30 ml
    MANA730034
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 7 490,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Adapters (PE) for PP columns (30 and 70 ml)
    Adapters (PE) for PP columns (30 and 70 ml)
    MANA730566
    19
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT - 844,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Adapters (PE) for PP columns (15, 45 and 70 ml)
    Adapters (PE) for PP columns (15, 45 and 70 ml)
    MANA730385
    18
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 3 630,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Glass fiber frits for glass columns, 3 ml
    Glass fiber frits for glass columns, 3 ml
    MANA730191
    09
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 5 690,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • PE frits for PP columns, 1 ml
    PE frits for PP columns, 1 ml
    MANA730164
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 3 770,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • PE frits for PP columns, 6 ml
    PE frits for PP columns, 6 ml
    MANA730163
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 6 560,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • PE frits for PP columns, 3 ml
    PE frits for PP columns, 3 ml
    MANA730162
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 5 340,00 Kč