Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for empty solid phase extraction columns CHROMABOND®
Accessories for empty solid phase extraction columns CHROMABOND®
16, Adapters (PP) for PP columns (1, 3 and 6 ml)
Katalogové číslo MANA730101
Dodavatel:   MACHEREY-NAGEL
Accessories for empty solid phase extraction columns CHROMABOND®
Katalogové číslo MANA730101
Dodavatel:  MACHEREY-NAGEL
Accessories for empty solid phase extraction columns CHROMABOND®
Accessories for empty solid phase extraction columns CHROMABOND®
16, Adapters (PP) for PP columns (1, 3 and 6 ml)
Přejít na:
Price
2 790,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Specifikace
  • Popis:
    Adapters (PP) for PP columns (1, 3 and 6 ml)
  • Sekvence:
    16