Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bulk media for HPLC, POLYGOPREP

Bulk media for HPLC, POLYGOPREP

03, POLYGOPREP 60-20, 15 – 25 µm, 60 Å, 1.000 g
Katalogové číslo MANA711240.1000
Dodavatel:   MACHEREY-NAGEL
Bulk media for HPLC, POLYGOPREP
Katalogové číslo MANA711240.1000
Dodavatel:  MACHEREY-NAGEL
Číslo CAS:  
Bulk media for HPLC, POLYGOPREP
Bulk media for HPLC, POLYGOPREP

03, POLYGOPREP 60-20, 15 – 25 µm, 60 Å, 1.000 g

Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
8 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 g
Product Details & Documents

Irregular silica phase for preparative HPLC.

  • Range of pore sizes 60, 100, 300 and 1000 Å
  • Available mean particle sizes 12 µm, 20 µm, 30 µm, 50 µm, 80 µm and 130 µm
  • Different modifications
  • pH stability 2 to 8

The irregular silica POLYGOPREP can be used for different preperative applications.

Documents

Specifikace

Specifikace

  • Velikost částic:
    15 – 25 µm
  • Bal.:
    1.000 g
  • Velikost pórů:
    60 Å
  • Popis:
    POLYGOPREP 60-20
  • Sekvence:
    03

Specifikace