Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bulk media for HPLC, POLYGOPREP

Bulk media for HPLC, POLYGOPREP

69, POLYGOPREP 1000-30 C18, endcapped, with ~1% carbon content, 25 – 40 µm, 1000 Å, 100 g
Katalogové číslo MANA711028.100
Dodavatel:   MACHEREY-NAGEL
Bulk media for HPLC, POLYGOPREP
Katalogové číslo MANA711028.100
Dodavatel:  MACHEREY-NAGEL
Číslo CAS:  
Bulk media for HPLC, POLYGOPREP
Bulk media for HPLC, POLYGOPREP

69, POLYGOPREP 1000-30 C18, endcapped, with ~1% carbon content, 25 – 40 µm, 1000 Å, 100 g

Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
12 180,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 g
Product Details & Documents

Irregular silica phase for preparative HPLC.

  • Range of pore sizes 60, 100, 300 and 1000 Å
  • Available mean particle sizes 12 µm, 20 µm, 30 µm, 50 µm, 80 µm and 130 µm
  • Different modifications
  • pH stability 2 to 8

The irregular silica POLYGOPREP can be used for different preperative applications.

Documents

Specifikace

Specifikace

  • Velikost částic:
    25 – 40 µm
  • Bal.:
    100 g
  • Velikost pórů:
    1000 Å
  • Popis:
    POLYGOPREP 1000-30 C<sub>18</sub>, endcapped, with ~1% carbon content
  • Sekvence:
    69

Specifikace

Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.