Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Bulk media for HPLC, POLYGOPREP

99, POLYGOPREP 60-12 NH2, s obsahem uhlíku ~3 %, 10 – 15 µm, 60 Å, 100 g
Katalogové číslo MANA711012.100
Dodavatel:   MACHEREY-NAGEL
Bulk media for HPLC, POLYGOPREP
Katalogové číslo MANA711012.100
Dodavatel:  MACHEREY-NAGEL
Číslo CAS:  
Bulk media for HPLC, POLYGOPREP
Bulk media for HPLC, POLYGOPREP

99, POLYGOPREP 60-12 NH2, s obsahem uhlíku ~3 %, 10 – 15 µm, 60 Å, 100 g

Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
7 170,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 g
Product Details & Documents

Irregular silica phase for preparative HPLC.

  • Range of pore sizes 60, 100, 300 and 1000 Å
  • Available mean particle sizes 12 µm, 20 µm, 30 µm, 50 µm, 80 µm and 130 µm
  • Different modifications
  • pH stability 2 to 8

The irregular silica POLYGOPREP can be used for different preperative applications.

Specifikace

Specifikace

  • Velikost částic:
    10 – 15 µm
  • Bal.:
    100 g
  • Velikost pórů:
    60 Å
  • Popis:
    POLYGOPREP 60-12 NH<sub>2</sub>, s obsahem uhlíku ~3 %
  • Sekvence:
    99

Specifikace