Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0
02, Triethylammonium acetate, 1M buffer solution, pH 7,0, 1 L
Dodavatel: PanReac AppliChem
Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0
Katalogové číslo A3846.1000
Dodavatel: PanReac AppliChem
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Used for the purification of oligonucleotides.
CAS No.: 5204-74-0
Molecular Formula: C₆H₁₅N · CH₃COOH
Formula Weight: 161,24 g/mol
Density: 1,001 (at 20 °C)
Physical Form: Liquid
Non-volatile Matter: Max. 0,01%
Storage Temperature: Ambient
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Specifikace
- Bal.:1 L
- Popis:Triethylammonium acetate, 1M buffer solution, pH 7,0
- Sekvence:02
- Cat. No.:A3846.1000
- Čí. CAS:5204-74-0