Orders LinkContactUsLinkComponent
Močovina
Močovina
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
Katalogové číslo A1049.1000
Dodavatel:   PanReac AppliChem
Močovina
Katalogové číslo A1049.1000
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Číslo CAS:  57-13-6
Močovina
Močovina
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  57-13-6
Price
1 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • Číslo CAS:57-13-6
  • Vzorec:NH₂CONH₂
  • MDL číslo:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06
  • Merck Index:13,09935
  • Bod varu:197 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:132,7 °C
  • Hustota:1,34 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-315-5
  • REACH:01-2119463277-33
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024