Orders LinkContactUsLinkComponent
Glycin
Glycin
4114, 5 kg
Katalogové číslo A1067.5000
Dodavatel:   PanReac AppliChem
Glycin
Katalogové číslo A1067.5000
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Číslo CAS:  56-40-6
Glycin
Glycin
4114, 5 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  56-40-6
Price
6 300,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • Číslo CAS:56-40-6
  • Vzorec:NH₂CH₂COOH
  • MDL číslo:MFCD00008131
  • Molecular Weight:75.07
  • Merck Index:13,04504
  • Bod varu:181 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:83 °C
  • Hustota:1,64 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,64 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-272-2
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    5 kg
  • Sekvence:
    4114