Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethidiumbromid solution 0,07 %
Ethidiumbromid solution 0,07 %
2295, Dropping bottle, 15 mL
Katalogové číslo A2273.0015
Dodavatel:   PanReac AppliChem
Ethidiumbromid solution 0,07 %
Katalogové číslo A2273.0015
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Číslo CAS:  1239-45-8
Ethidiumbromid solution 0,07 %
2295, Dropping bottle, 15 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  1239-45-8
Price
2 010,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 15 mL
Product Details & Documents
Ethidium bromide solutions with a concentration of 0,7 mg/ml.
Delivery information: Supplied in a dropper bottle.
Synonyma:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid
  • Číslo CAS:1239-45-8
  • Vzorec:C₂₁H₂₀BrN₃
  • MDL číslo:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31
  •  :Density: 1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Dropping bottle
  • Bal.:
    15 mL
  • Sekvence:
    2295