Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo A4892.1000
Dodavatel:   PanReac AppliChem
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Katalogové číslo A4892.1000
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Číslo CAS:  
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glass bottle, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 250,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Popis:
    EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Specifikace