Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Agar
4114, 5 kg
Katalogové číslo APPCA0949.5000
Dodavatel:   PanReac AppliChem
Agar
Katalogové číslo APPCA0949.5000
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Číslo CAS:  9002-18-0
Agar
Agar
4114, 5 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  9002-18-0
Price
34 380,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Agar Agar
  • Číslo CAS:9002-18-0
  • MDL číslo:MFCD00081288
  • Merck Index:13,00184
  • Bod tání:90 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:232-658-1
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    5 kg
  • Sekvence:
    4114
Specifikace