Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
10/30, 40 mm
Katalogové číslo COWI010.110
Dodavatel:   COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Katalogové číslo COWI010.110
Dodavatel:  COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
10/30, 40 mm
Přejít na:
Price
326,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
  • Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Specifikace
  • NZ:
    10/30
  • Výška:
    40 mm