Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
14/35, 46 mm
Katalogové číslo COWI010.114
Dodavatel:   COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Katalogové číslo COWI010.114
Dodavatel:  COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
14/35, 46 mm
Přejít na:
Price
450,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
  • Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Specifikace
  • NZ:
    14/35
  • Výška:
    46 mm