Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
29/42, 57 mm
Katalogové číslo COWI010.129
Dodavatel:   COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Katalogové číslo COWI010.129
Dodavatel:  COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
29/42, 57 mm
Přejít na:
Price
724,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
  • Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Specifikace
  • NZ:
    29/42
  • Výška:
    57 mm