Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, mLINE®
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, mLINE®
05, 10 - 100 µl, 0,10 µl, ±0,70 %, <0,25 %, 300, 350 / F100 µl, 613-4071, 613-0694*
Katalogové číslo 613-5083
   Low Manufacturing Impact
Dodavatel:   Sartorius
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, mLINE®
Katalogové číslo 613-5083
Dodavatel:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, mLINE®
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, mLINE®
05, 10 - 100 µl, 0,10 µl, ±0,70 %, <0,25 %, 300, 350 / F100 µl, 613-4071, 613-0694*
Price
30 750,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
mLINE® pipettes offer a unique combination of new features for higher accuracy and precision. They include built-in replaceable tip-cone filters, which prevent pipette contamination and damage.
  • Clear and easy to read display with big numbers and small increments
  • Equipped with special spring-loaded tip cones (Optiload mechanism) allowing tip loading with equal constant force to every channel using minimum force
  • Plunger technology results in the lowest pipetting force
  • Volume range colour coding for easy pipette selection, and five colour coded caps
  • Thermal insulation of the internal components improves both accuracy and reproducibility
  • Autoclavable
Two types of filters are offered: Safe-Cone Standard filter and Safe-Cone Plus filter. It is recommended to use the Standard filter for general applications and the Plus filter for more demanding applications, such as cell culture, bacterial, viral work and molecular biology.
* Safe-Cone Plus
Specifikace
  • Objem:
    10 - 100 µl
  • Sekvence:
    05
  • Increment:
    0,10 µl
  • Přesnost:
    ±0,70 %
  • Správnost:
    <0,25 %
  • Pro pipetovací špičky:
    300, 350 / F100 µl
  • S bezpečným-kónickým filtrem (y):
    613-4071, 613-0694*
  • Cat. No.:
    613-5083
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • Carousel stand for 6 mechanical pipettes
    Carousel stand for 6 mechanical pipettes
    613-5492
    6 mechanical pipettes
    Bílá
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 550,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • Univerzální stojan pro 11 pipet ve svislé poloze
    Univerzální stojan pro 11 pipet ve svislé poloze
    613-8706
    59
    Bílá/černá
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 120,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Flitry Safe-Cone, Standard, Ø 3,15 mm
    Flitry Safe-Cone, Standard, Ø 3,15 mm
    613-4070
    52
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 880,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Flitry Safe-Cone, Standard, Ø 2,51 mm
    Flitry Safe-Cone, Standard, Ø 2,51 mm
    613-4071
    51
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 880,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Flitry Safe-Cone, Plus, Ø 2,51 mm
    Flitry Safe-Cone, Plus, Ø 2,51 mm
    613-0694
    55
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 1 090,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Flitry Safe-Cone, Plus, Ø 3,15 mm
    Flitry Safe-Cone, Plus, Ø 3,15 mm
    613-0693
    56
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 1 090,00 Kč