Pufr pH 1,09, dávkovací lahev, obj.500ml 1 * 500 mL
Katalogové číslo HAMI238271
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Pufr pH 1,09, dávkovací lahev, obj.500ml 1 * 500 mL
Katalogové číslo HAMI238271
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Frequently Bought Together
Pufr pH 4,01, dávkovací lahev, obj.500ml 1 * 500 mL
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Pufr pH 10,01, dávkovací lahev, obj500ml 1 * 500 mL
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Methanol ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Nitrile Gloves
Dodavatel: VWR Collection
BD Plastipak™ Syringes
Dodavatel: BD Medical
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
Dodecylsíran sodný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
epT.I.P.S.® Racks - Pipette Tips
Dodavatel: EPPENDORF
pH buffers, DuraCal
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Kyselina octová glacial 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Empty vials, depyrogenated
Dodavatel: EP SCIENTIFIC
Guajakol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
[EN]PROPANOLOL HCL IMP.B (EP) AS HYDROCH 1 * 25 mg
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Pufr pH 7,00 CL 500ml 1 * 500 mL
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Stříkačky jednorázové, 3dílné, HENKE-JECT®
Dodavatel: HENKE SASS WOLF