Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips
Pipette tips
17, Standard, 5 - 350 µl, +, 54 mm, Oranžová, 10 racks, 96 each
Katalogové číslo 613-5101
   Low Manufacturing Impact
Dodavatel:   Sartorius
Pipette tips
Katalogové číslo 613-5101
Dodavatel:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Pipette tips
Pipette tips
17, Standard, 5 - 350 µl, +, 54 mm, Oranžová, 10 racks, 96 each
Přejít na:
Price
2 420,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 960 KS
Product Details & Documents
These pipette tips are suitable for many pipettes on the market.
  • Natural colour, premium grade PP, autoclavable
  • Excellent seal design for accurate, leak-tight sealing
  • Produced and packed in a dust-free environment under strictly maintained conditions
Informace pro objednávání: Available in bulk packaging, in autoclavable racks and in refills.
Upozornení: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Specifikace
  • Barevný kód:
    Oranžová
  • Balené:
    10 racks, 96 each
  • Sterilní:
    +
  • Objem:
    5 - 350 µl
  • Délka:
    54 mm
  • Sekvence:
    17
  • Druh špičky:
    Standard
  • Cat. No.:
    613-5101
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact