Scoops
02, 310 mm, 110 mm, Bílá
Katalogové číslo SCRW4280310
Dodavatel: SCHROEDER WILESCO
Přejít na:
Product Details & Documents
These coloured scoops made from PP are suitable for food contact.
Specifikace
- Šířka:110 mm
- Barva:Bílá
- Délka:310 mm
- Sekvence:02