Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
01, 210 mm, 75 mm, Bílá
Catalog # SCRW4280210
Supplier:   SCHROEDER WILESCO
Scoops
Catalog # SCRW4280210
Supplier:  SCHROEDER WILESCO
Scoops
Scoops
01, 210 mm, 75 mm, Bílá
Přejít na:
Price
91,30 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These coloured scoops made from PP are suitable for food contact.
Specifikace
  • Šířka:
    75 mm
  • Barva:
    Bílá
  • Délka:
    210 mm
  • Sekvence:
    01