[EN]CONTAINER 200ML W/ CAP PP WRAP LABEL 1 * 150 KS
Katalogové číslo ANIC70.85.18ECTP
Dodavatel: Anicrin
[EN]CONTAINER 200ML W/ CAP PP WRAP LABEL 1 * 150 KS
Katalogové číslo ANIC70.85.18ECTP
Dodavatel: Anicrin
Frequently Bought Together
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Dodavatel: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
Safety wash bottles, narrow neck, printed, VITsafe™
Dodavatel: VITLAB
VWR®, Kyvety jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Nitrile Gloves
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Ubrousky čisticí
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Dodavatel: VWR Collection
Urine sample containers, with screw cap
Dodavatel: KARTELL
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Latexové rukavice
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
Dodavatel: VWR Collection