Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers with screw cap
03, 200 ml, Without label, Individually wrapped, PS
Katalogové číslo ANICC200S120
Dodavatel:   Anicrin
Containers with screw cap
Katalogové číslo ANICC200S120
Dodavatel:  Anicrin
Containers with screw cap
Containers with screw cap
03, 200 ml, Without label, Individually wrapped, PS
Přejít na:
Price
2 180,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 150 KS
Product Details & Documents
Containers made of PS or PP with colour coded screw caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
 : Specify the cap colour (red, yellow and white) required.
 : *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Balené:
    Individually wrapped
  • Verze:
    Without label
  • Kapacita:
    200 ml
  • Materiál:
    PS
  • Sekvence:
    03