Ethidiumbromid
2370, Glass bottle, 50 ml
Katalogové číslo PIER17898
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid
- Číslo CAS:1239-45-8
- Vzorec:C₂₁H₂₀BrN₃
- MDL číslo:MFCD00011724
- Molecular Weight:394.31
- Merck Index:13,04751
- Bod varu:72 °C (0,1 mmHg)
- Bod tání:261…264 °C
- Hustota:1,01 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:<100 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:2811
- ADR:6.1,I
- :Density: 1,01 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:214-984-6
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:50 ml
- Sekvence:2370