Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid
2210, Glass bottle, 5 ml
  PIER17896
Ethidiumbromid
  PIER17896
 :  1239-45-8
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid
2210, Glass bottle, 5 ml
 :  1239-45-8
2 830,00 Kč
1 * 5 mL
 :  3,8-Diamino-5-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid
  •  :1239-45-8
  •  :C₂₁H₂₀BrN₃
  •  :MFCD00011724
  •  :394.31
  •  :13,04751
  •  :72 °C (0,1 mmHg)
  •  :261…264 °C
  •  :1,01 g/cm³ (20 °C)
  •  :<100 °C
  •  :Ambient
  •  :2811
  •  :6.1,I
  •  :Density: 1,01 g/cm³ (20 °C)
  •  :214-984-6
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    5 ml
  • Sekvence:
    2210