Ethidiumbromid
2210, Glass bottle, 5 ml
PIER17896
: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid
- :1239-45-8
- :C₂₁H₂₀BrN₃
- :MFCD00011724
- :394.31
- :13,04751
- :72 °C (0,1 mmHg)
- :261…264 °C
- :1,01 g/cm³ (20 °C)
- :<100 °C
- :Ambient
- :2811
- :6.1,I
- :Density: 1,01 g/cm³ (20 °C)
- :214-984-6
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:5 ml
- Sekvence:2210