Handheld refractometers
Handheld refractometer, HSR-500, 0,0 − 90,0 °Bx, 0,2 °Brix
Katalogové číslo ATAG2340
Dodavatel: Atago
Přejít na:
Product Details & Documents
These handheld refractometers provide three stages of scale - Calibrated with water.
Specifikace
- Model:HSR-500
- Rozsah:0,0 − 90,0 °Bx
- Rozlišení:0,2 °Brix
- Popis:Handheld refractometer
- Hmotnost:600 g
- Cat. No.:ATAG2340
- Š×H×V:40×40×20 mm