Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-wavelength Abbe refractometers
Multi-wavelength Abbe refractometers
DR-M2, 450 nm: 1,32 − 1,73 nD ; 589 nm: 1,30 − 1,71 nD ; 680 nm: 1,29 − 1,70 nD ; 1100 nm: 1,27 − 1,68 nD
Katalogové číslo ATAG1410
Dodavatel:   Atago
Multi-wavelength Abbe refractometers
Katalogové číslo ATAG1410
Dodavatel:  Atago
Multi-wavelength Abbe refractometers
Multi-wavelength Abbe refractometers
DR-M2, 450 nm: 1,32 − 1,73 nD ; 589 nm: 1,30 − 1,71 nD ; 680 nm: 1,29 − 1,70 nD ; 1100 nm: 1,27 − 1,68 nD
Price
265 690,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These multi-wavelength Abbe refractometers can measure refractive index or Abbe number ([nu]d or [nu]e) at different wavelengths.
A calibration certificate and compatible digital printer are available.
The units display measurement results on the display.
Informace o dodávce: Supplied with a test piece (refractive index point), 4 ml of monobromonaphthalene, an Allen wrench, a lighting glass, one 589 nm interference filter, one 546 nm interference filter, ten tube bands, a spare bulb and an instruction manual. DR-M2/1550 and DR-M4/1550 come with a near infrared ray viewer, mounting adapter and set screw, monochromatic light source device, a test piece (refractive index point). DR-M4 and DR-M4/1550 also include 4 ml of methylene iodide-containing sulfur solution.
Specifikace
  • Model:
    DR-M2
  • Index lomu:
    450 nm: 1,32 − 1,73 nD ; 589 nm: 1,30 − 1,71 nD ; 680 nm: 1,29 − 1,70 nD ; 1100 nm: 1,27 − 1,68 nD
  • Hmotnost:
    6 kg
  • Cat. No.:
    ATAG1410
  • Zdroj světla:
    Monochromatic
  • Š×H×V:
    130×290×310 mm
  • Elektrické napětí:
    100 - 240 V/50-60 Hz
  • Měření teploty:
    5...50 °C
  • Přesnost:
    ±0,0002 nD
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Interference filter, 800 - 1100 nm
    Interference filter, 800 - 1100 nm
    ATAGRE-3526/800
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Interference filter, 681 - 799 nm
    Interference filter, 681 - 799 nm
    ATAGRE-3526/681
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Interference filter, 540 - 680 nm
    Interference filter, 540 - 680 nm
    ATAGRE-3526/540
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Interference filter, 450 - 539 nm
    Interference filter, 450 - 539 nm
    ATAGRE-3526/450
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Interference filter, 644 nm (C'), for DR-M2
    Interference filter, 644 nm (C'), for DR-M2
    ATAGRE-3525
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Interference filter, 480 nm (F'), for DR-M2
    Interference filter, 480 nm (F'), for DR-M2
    ATAGRE-3524
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Interference filter, 546 nm (E), for DR-M2
    Interference filter, 546 nm (E), for DR-M2
    ATAGRE-3523
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Interference filter, 656 nm (C), for DR-M2
    Interference filter, 656 nm (C), for DR-M2
    ATAGRE-3522
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Interference filter, 486 nm (F), for DR-M2
    Interference filter, 486 nm (F), for DR-M2
    ATAGRE-3521
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Prism, main and secondary for DR-M4, DR-M4/1550
    Prism, main and secondary for DR-M4, DR-M4/1550
    ATAGRE-1640
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Prism, main and secondary for DR-M2
    Prism, main and secondary for DR-M2
    ATAGRE-1600