Abbe refractometers
Abbe refractometer, NAR-2T•HI, 1,47 − 1,87 nD
Katalogové číslo ATAG1228
Dodavatel: Atago
Přejít na:
Product Details & Documents
These Abbe refractometers are designed to meet the requirements in routine applications.
Single wavelengths and standard temperatures are measured at extended ranges, elevated temperatures, in solid samples (films, plastic sheets).
Specifikace
- Model:NAR-2T•HI
- Popis:Abbe refractometer
- Index lomu:1,47 − 1,87 nD
- Hmotnost:5,8 kg
- Cat. No.:ATAG1228
- Zdroj světla:LED
- Š×H×V:130×180×230 mm
- Přesnost teplotní sondy:±0,2 °C
- Měření teploty:5...120 °C
- Přesnost:±0,0002 nD
- Teplotní sonda:±0,2 °C
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Adapter for film sample, prism, for DR-A1
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Test piece A with m-naphthalene (4 ml) 1,516 nD for NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M4, DR-M4/1550Test piece A with m-naphthalene (4 ml) 1,516 nD for NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M4, DR-M4/1550ATAGRE-1197906Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Main and secondary prism for DR-A1
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Secondary prism for NAR-3T
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Contact liquid - monobromonaphthalene (4 ml) 1,63 nD for DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HIContact liquid - monobromonaphthalene (4 ml) 1,63 nD for DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HIATAGRE-1196905Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Test piece A with m-naphthalene (4 ml) 1,516 nD for DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2, DR-M2/1550Test piece A with m-naphthalene (4 ml) 1,516 nD for DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2, DR-M2/1550ATAGRE-1195904Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Lamp cable for NAR-1T•LO
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Thermo display unit (DTM-1) for NAR-1T•LO, NAR-2T•LO and NAR-2T•HIThermo display unit (DTM-1) for NAR-1T•LO, NAR-2T•LO and NAR-2T•HIATAGRE-1165902Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Secondary prism for NAR-1T•LO
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Thermistor unit F for NAR-2T•HI and NAR-2T•LO