Orders LinkContactUsLinkComponent
Abbe refractometers, NAR
Abbe refractometers, NAR
NAR-2T, 0 − 95 °Bx, 1,30 − 1,70 nD
Katalogové číslo ATAG1220
Dodavatel:   Atago
Abbe refractometers, NAR
Katalogové číslo ATAG1220
Dodavatel:  Atago
Abbe refractometers, NAR
Abbe refractometers, NAR
NAR-2T, 0 − 95 °Bx, 1,30 − 1,70 nD
Price
106 280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
The NAR Abbe refractometers can meet many of the requirements for routine measurements.
Single wavelengths and standard temperatures can be measured at extended ranges, as well as elevated temperatures, measurements of solid samples (films, plastic sheets).
Specifikace
  • Model:
    NAR-2T
  • Rozsah:
    0 − 95 °Bx
  • Index lomu:
    1,30 − 1,70 nD
  • Cat. No.:
    ATAG1220
  • Zdroj světla:
    LED
  • Přesnost teplotní sondy:
    ±0,2/0,5 °C
  • Měření teploty:
    5...120 °C
  • Teplotní sonda:
    ±0,2 °C
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Secondary prism for NAR-1T•LO
    Secondary prism for NAR-1T•LO
    ATAGRE-1111
    901
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Thermo display unit (DTM-1) for NAR-1T•LO, NAR-2T•LO and NAR-2T•HI
    Thermo display unit (DTM-1) for NAR-1T•LO, NAR-2T•LO and NAR-2T•HI
    ATAGRE-1165
    902
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lamp cable for NAR-1T•LO
    Lamp cable for NAR-1T•LO
    ATAGRE-1175
    903
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Secondary prism for NAR-3T
    Secondary prism for NAR-3T
    ATAGRE-1204
    907