Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Buffer, HEPES Solution pH 7,3 (1 mol/L)

VWR® Buffer, HEPES Solution pH 7,3 (1 mol/L)

01, HEPES buffer solution pH 7.3 (1 mol/l), Plastic bottle, 100 mL
Katalogové číslo J848-100ML
Dodavatel:   VWR Chemicals
VWR® Buffer, HEPES Solution pH 7,3 (1 mol/L)
Katalogové číslo J848-100ML
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
VWR® Buffer, HEPES Solution pH 7,3 (1 mol/L)
VWR® Buffer, HEPES Solution pH 7,3 (1 mol/L)

01, HEPES buffer solution pH 7.3 (1 mol/l), Plastic bottle, 100 mL

Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
4 890,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    HEPES buffer solution pH 7.3 (1 mol/l)
  • Sekvence:
    01

Specifikace