Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Buffer Standard Solutions
VWR® Buffer Standard Solutions
03, 10,0, ±0,03, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Katalogové číslo E464-500ML
Dodavatel:   VWR Chemicals
VWR® Buffer Standard Solutions
Katalogové číslo E464-500ML
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
VWR® Buffer Standard Solutions
VWR® Buffer Standard Solutions
03, 10,0, ±0,03, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 730,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Sekvence:
    03
  • Přesnost pH:
    ±0,03
  • Hodnota pH:
    10,0
Specifikace