Orders LinkContactUsLinkComponent
Snap plug caps, WHEATON®
Snap plug caps, WHEATON®
06, PE natural with starburst, 15 mm
Katalogové číslo WHEA242815
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Snap plug caps, WHEATON®
Katalogové číslo WHEA242815
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Snap plug caps, WHEATON®
Snap plug caps, WHEATON®
06, PE natural with starburst, 15 mm
Přejít na:
Price
4 290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Ø:
    15 mm
  • Type:
    PE natural with starburst
  • Sekvence:
    06