Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipety dle Pasteura
2,0 ml, 7 mm, 225 mm, 250/box, 4 boxes/pack
  612-1719
 :   Brand
Pipety dle Pasteura
  612-1719
 :  Brand
Pipety dle Pasteura
Pipety dle Pasteura
2,0 ml, 7 mm, 225 mm, 250/box, 4 boxes/pack
2 240,00 Kč
1 * 1.000 KS
Sodno-vápenaté sklo.
Dlouhá kapilární špička. Sací konec se zúžením na vatu. Vnitřní průměr špičky: 1,0 mm.
 : ISO 7712
  • Ø vněj.:
    7 mm
  • Balené:
    250/box, 4 boxes/pack
  • Kapacita:
    2,0 ml
  • Délka:
    225 mm