Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipety dle Pasteura
Pipety dle Pasteura
2,0 ml, 7 mm, 145 mm, 250/box, 4 boxes/pack
Katalogové číslo 612-1720
Dodavatel:   Brand
Pipety dle Pasteura
Katalogové číslo 612-1720
Dodavatel:  Brand
Pipety dle Pasteura
Pipety dle Pasteura
2,0 ml, 7 mm, 145 mm, 250/box, 4 boxes/pack
Přejít na:
Price
2 040,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Sodno-vápenaté sklo.
Dlouhá kapilární špička. Sací konec se zúžením na vatu. Vnitřní průměr špičky: 1,0 mm.
Certifications: ISO 7712
Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    7 mm
  • Balené:
    250/box, 4 boxes/pack
  • Kapacita:
    2,0 ml
  • Délka:
    145 mm