Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer cylinders
Hydrometer cylinders
01, 250 ml, 40 mm, 330 mm, Hydrometer cylinder on foot with spout
Katalogové číslo 614-0042
Dodavatel:   Amarell
Hydrometer cylinders
Katalogové číslo 614-0042
Dodavatel:  Amarell
Hydrometer cylinders
01, 250 ml, 40 mm, 330 mm, Hydrometer cylinder on foot with spout
Přejít na:
Price
711,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Hydrometer cylinders on foot with spout.
Specifikace
  • Kapacita:
    250 ml
  • Popis:
    Hydrometer cylinder on foot with spout
  • Sekvence:
    01
  • V vnitř.:
    330 mm
  • Vnitř. Ø:
    40 mm