Orders LinkContactUsLinkComponent
Attachable screw thread tubes
Attachable screw thread tubes
04, GL 32, 28 mm, 140 mm
Katalogové číslo 201-1607
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Attachable screw thread tubes
Katalogové číslo 201-1607
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Attachable screw thread tubes
Attachable screw thread tubes
04, GL 32, 28 mm, 140 mm
Přejít na:
Price
175,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
DIN screw thread GL.
Documents
Specifikace
  • Závit:
    GL 32
  • Vnějš. Ø zkumavky:
    28 mm
  • Sekvence:
    04
  • Celková délka:
    140 mm