Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital refractometers
Digital refractometers
09, Digital refractometer with Peltier thermostat and flow cell, DR6200, 1,3300 − 1,5800 nD
Katalogové číslo 635-0097
Dodavatel:   A.KRÜSS Optronic
Digital refractometers
Katalogové číslo 635-0097
Dodavatel:  A.KRÜSS Optronic
Digital refractometers
Digital refractometers
09, Digital refractometer with Peltier thermostat and flow cell, DR6200, 1,3300 − 1,5800 nD
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These digital refractometers are fitted with integrated Peltier thermostats for outstanding temperature control. Measurements are made with high accuracy and are not affected by colour or cloudiness.
  • Touch screen with clear menu navigation
  • High quality ceramic PT100 sensor
  • Full GLP suitability with user management functionality
  • Data export in Excel format to a USB flash drive
  • Large measurement range with high resolution
Built-in electronic Peltier thermostat (DR6200-T or DR6300-TF) with a sample temperature control range 10 to 80 °C (stability is 0,05 °C).
All internal data (measurement values, parameters and methods) are organised in an SQL database. This can be accessed externally using SQL queries through a fixed interface (LIMS) for applications in the foodstuffs, sugar, beverage, chemistry, textiles, paper, metalworking and petrochemical industries.
Certifications: For use in FDA regulated sectors due to their GLP compliance. 21 CFR Part 11 software is also available for the device.
Specifikace
  • Model:
    DR6200
  • Popis:
    Digital refractometer with Peltier thermostat and flow cell
  • Sekvence:
    09
  • Index lomu:
    1,3300 − 1,5800 nD
  • Zdroj světla:
    LED with 950 mm filter 590 nm for 1000 000 hours
  • Rozlišení:
    0,00001 nD
  • Elektrické napětí:
    90 - 260 V
  • Měření teploty:
    5...90 °C
  • Rozhraní:
    RS232, USB, Ethernet
  • Teplotní sonda:
    ±0,05 °C
  • Hmotnost:
    5 kg
  • Cat. No.:
    635-0097
  • Displej:
    TFT LCD 5,7" (320×240 P)
  • Paměť:
    999 values
  • Š×H×V:
    215×150×345 mm
  • Rozsah teplotní kompenzace:
    15...35 °C
  • Spektrum:
    Sapphire
  • Přesnost:
    ±0,0002 nD
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Calibration solution, 1,4500 nD
    Calibration solution, 1,4500 nD
    KRUERI45
    906
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 30 mL
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Calibration solution, 76 % Brix, 1,4800 nD
    Calibration solution, 76 % Brix, 1,4800 nD
    KRUERI48
    907
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 30 mL - 9 040,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Calibration solution, 35 % Brix, 1,3400 nD
    Calibration solution, 35 % Brix, 1,3400 nD
    KRUERI39
    904
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 30 mL - 9 040,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Calibration solution, 5 % Brix, 1,3400 nD
    Calibration solution, 5 % Brix, 1,3400 nD
    KRUERI34
    903
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 30 mL - 9 040,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Calibration solution, 55 %, 1,4300 nD
    Calibration solution, 55 %, 1,4300 nD
    KRUERI43
    905
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 30 mL - 9 040,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Printer ink for CBM910
    Printer ink for CBM910
    KRUECBM910F
    901
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 481,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Interface cable
    Interface cable
    KRUECBM916
    902
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 922,00 Kč