Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
22, 10 ml, 46 mm, 25 mm, 15-415
Katalogové číslo WHEAW242834-A
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Katalogové číslo WHEAW242834-A
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
22, 10 ml, 46 mm, 25 mm, 15-415
Přejít na:
Price
31 930,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikace
  • Ø vněj.:
    25 mm
  • Závit:
    15-415
  • Kapacita:
    10 ml
  • Výška:
    46 mm
  • Sekvence:
    22