Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
13, 60 ml, 85 mm, 39 mm, 20-410
Katalogové číslo 215-4149
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Katalogové číslo 215-4149
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
13, 60 ml, 85 mm, 39 mm, 20-410
Přejít na:
Price
5 690,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikace
  • Ø vněj.:
    39 mm
  • Závit:
    20-410
  • Kapacita:
    60 ml
  • Výška:
    85 mm
  • Sekvence:
    13