Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
12, 30 ml, 70 mm, 32 mm, 20-410
Katalogové číslo WHEAW242826-A
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Katalogové číslo WHEAW242826-A
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
12, 30 ml, 70 mm, 32 mm, 20-410
Přejít na:
Price
44 950,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikace
  • Ø vněj.:
    32 mm
  • Závit:
    20-410
  • Kapacita:
    30 ml
  • Výška:
    70 mm
  • Sekvence:
    12