Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
10, 15 ml, 66 mm, 25 mm, 15-415
Katalogové číslo WHEAW242825-A
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Katalogové číslo WHEAW242825-A
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
10, 15 ml, 66 mm, 25 mm, 15-415
Přejít na:
Price
34 490,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikace
  • Ø vněj.:
    25 mm
  • Závit:
    15-415
  • Kapacita:
    15 ml
  • Výška:
    66 mm
  • Sekvence:
    10
  • Cat. No.:
    WHEAW242825-A