Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
06, 7 ml, 51 mm, 19 mm, 15-415
Katalogové číslo WHEAW242823-A
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Katalogové číslo WHEAW242823-A
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
06, 7 ml, 51 mm, 19 mm, 15-415
Přejít na:
Price
30 350,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikace
  • Ø vněj.:
    19 mm
  • Závit:
    15-415
  • Kapacita:
    7 ml
  • Výška:
    51 mm
  • Sekvence:
    06