Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
04, 6 ml, 42 mm, 18 mm, 13-425
Katalogové číslo WHEAW242822-A
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Katalogové číslo WHEAW242822-A
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
04, 6 ml, 42 mm, 18 mm, 13-425
Přejít na:
Price
28 770,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikace
  • Ø vněj.:
    18 mm
  • Závit:
    13-425
  • Kapacita:
    6 ml
  • Výška:
    42 mm
  • Sekvence:
    04