Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
09, 15 ml, 66 mm, 25 mm, 15-415
Katalogové číslo 215-4145
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Katalogové číslo 215-4145
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
09, 15 ml, 66 mm, 25 mm, 15-415
Přejít na:
Price
4 200,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikace
  • Ø vněj.:
    25 mm
  • Závit:
    15-415
  • Kapacita:
    15 ml
  • Výška:
    66 mm
  • Sekvence:
    09