Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, WHEATON®
Dropping bottles, LDPE, WHEATON®
02, 7 ml, 63 mm, 19 mm, 15-415
Katalogové číslo WHEA211603
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, WHEATON®
Katalogové číslo WHEA211603
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, WHEATON®
Dropping bottles, LDPE, WHEATON®
02, 7 ml, 63 mm, 19 mm, 15-415
Přejít na:
Price
7 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 144 KS
Product Details & Documents
LDPE, translucent, with tip and cap.
  • Tip dispenses a stream of liquid or non-controlled drop
  • Flexible for easy handling
  • Good chemical and temperature resistance
Balení: Dropper bottles, tips and caps are packaged separately.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    19 mm
  • Závit:
    15-415
  • Kapacita:
    7 ml
  • Výška:
    63 mm
  • Sekvence:
    02