Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
21, 2 kg, 3,0 ± mg, Cylindrical test weight
Katalogové číslo 611-0898
Dodavatel: Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Katalogové číslo 611-0898
Dodavatel: Sartorius Balances
Přejít na:
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Specifikace
- Hmotnost:2 kg
- Sekvence:21
- Tolerance:3,0 ± mg
- Typ:Cylindrical test weight